Tubos PCR individuales con tapa
Proveedor: Brand
781300 781310 781305 781312 781301 781302 781303 781311 781313 781314 781304
211-3260EA 88.7 EUR
211-3260 211-3262 211-3261 734-1331 731-1268 731-1269 731-1270 734-1330 734-1332 734-1333 731-1271
Tubos PCR individuales con tapa
Tubos Tubos para PCR
PP. These 0,2 and 0,5 ml PCR tubes with attached caps are compatible with leading thermal cyclers with heated lids.
  • La tapa del tubo tiene un diseño especial que permite abrirla y cerrarla  fácilmente, y al mismo tiempo garantiza un cierre seguro que reduce la evaporación de las muestras
  • Las tapas planas permiten una rotulación sencilla
  • Libre de RNAsa, DNAsa y DNA
Colour: Clear