Tiras de tubos de PCR, 0,2 ml, con tiras de tapas incorporadas, Amplitube™
Proveedor: Simport Scientific
T322-1B T322-1G T322-1N T322-1R T322-1Y
211-3332EA 122 EUR
211-3332 211-3333 211-3331 211-3334 211-3335
Tiras de tubos de PCR, 0,2 ml, con tiras de tapas incorporadas, Amplitube™
Tubos Tubos para PCR
PP. Paredes extrafinas que proporcionan una transmisión de calor uniforme y eficaz. Permiten reducir los tiempos de reacción de PCR con la mayoría de los termocicladores con base en forma de V.
  • Tiras de 8 tubos con tiras de tapas que se pueden abrir y cerrar con facilidad
  • El cierre seguro de los tubos individuales protege a las muestras contra la contaminación por efecto Carry-Over
  • Disponibles transparentes, o en cuatro colores diferentes, no citotóxicos y no metalizados, para la codificación de los ensayos por color
  • Tapa redondeada con junta de cierre a presión para evitar la evaporación durante la PCR
  • Libres de RNasa, DNasa y ADN
Envase: En bolsas resellables