Tiras de tubos de PCR, 0,2 ml, Amplitube™
Proveedor: Simport Scientific
T320-1B T320-1G T320-1N T320-1R T320-1Y T321-1N T321-1B T321-1G T321-1R T321-1Y T321-2N T320-10N T321-2B T321-2G T321-2R T321-2Y T321-3N
211-3322EA 110 EUR
211-3322 211-3323 211-3321 211-3324 211-3325 211-3326 211-3327 211-3328 211-3329 211-3330 SIMPT321-2N SIMPT320-10N SIMPT321-2B SIMPT321-2G SIMPT321-2R SIMPT321-2Y SIMPT321-3N
Tiras de tubos de PCR, 0,2 ml, Amplitube™
Tubos Tubos para PCR
PP. Ultra-thin wall design ensures uniform and efficient thermal transfer, therefore reducing PCR reaction time in most V-bottomed thermal cyclers.
  • Distancia entre pocillos estándar; se pueden utilizar con pipetas de 8 canales
  • Las tiras se pueden cortar para utilizar los tubos en forma individual
  • Disponibles transparentes, o en cuatro colores diferentes, no citotóxicos y no metalizados, para la codificación de los ensayos por color
  • Tiras de tapas redondeadas que proporcionan un cierre seguro durante todo la PCR. Las tiras de tapas deben solicitarse por separado
  • Libres de RNasa, DNasa y ADN
Ultra clear, flat caps are ideal for fluorescence, luminescence and real-time PCR applications.
Envase: En bolsas resellables