Tubos, paletizados, no estériles
Proveedor: Brand
781525 781535 781500 781510 781520 781530 781540
211-3255EA 89 EUR
211-3255 211-3257 211-3252 211-3253 211-3254 211-3256 391-5701
Tubos, paletizados, no estériles
Tubos Microtubos
Tubos de PP y tapones de PE, sin esterilizar.
  • Los tubos y las gradillas son esterilizables mediante autoclave a 121 °C (2 bar) conforme DIN EN 285 (no los tapones)
  • Diseñados para almacenamiento y congelación hasta -80 °C, así como para el transporte de reactivos y muestras
  • Compatibles con microplacas estándar
  • Adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
Idóneos para ensayos biológicos, como PCR, estudios de absorción celular, RIA y EIA.
Ø externo×alt. del tubo: 8,8×45 mm