VWR®, Tubos de ensayo
Proveedor: VWR Collection
212-1809EA 102 EUR
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Tubos de ensayo
Tubos Tubos de ensayos
Poliestireno (PS), trasparente.
  • Se pueden centrifugar hasta 3000×g
  • Disponibles estériles con tapón rojo o no estériles sin tapón
  • Tapones adicionales bajo pedido
Tubos universales con fondo redondo para una amplia variedad de aplicaciones.