Tubos de cultivo celular con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
261352151 261352357 261351155 261351258 261352254 261352451
391-0171EA 411 EUR
391-0171 391-0172 391-4022 212-0375 212-0377 212-0379
Tubos de cultivo celular con tapón de rosca, DURAN®
Tubos Tubos para cultivo
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, con rosca DIN y tapones de PBT rojos a rosca con juntas revestidas con PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica, esterilizables a 121 °C, hasta 1 bar de sobrepresión
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura