Tubos de ensayo de vidrio, desechables, con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 79.4 EUR
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Tubos de ensayo de vidrio, desechables, con tapón de rosca, DURAN®
Tubos Tubos para cultivo
Vidrio cal-soda con roscas DIN y tapón de PP.
  • Económicos tubos de cultivo de un sólo uso
  • Junta de TPE
Para usos que no requieran exposición a altas temperaturas.