Tubos de ensayo
Proveedor: Greiner Bio-One
160101_1600 169101_1500 187201_1500 187101_1500 160201_1600 115101_2000 136101_1400 112101_3600 112201_3600 115201_2000
212-3150EA 95.5 EUR
212-3150 212-3186 391-3469 212-0363 212-3110 212-3140 212-3146 212-3165 212-0361 GREI115201_2000
Tubos de ensayo
Tubos Tubos de ensayos
PS transparente y PP transparente.
  • PP: buena resistencia térmica y buena resistencia química
  • PS: muy transparente y adecuado para mediciones visuales
  • Los tapones correspondientes son opcionales
  • También se pueden utilizar como tubos de centrífuga
Tubos universales para una amplia variedad de aplicaciones en laboratorio y en producción.