Tubos de ensayo con fondo redondo o plano, Corning® Gosselin™
Proveedor: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 317 EUR
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Tubos de ensayo con fondo redondo o plano, Corning® Gosselin™
Tubos Tubos de ensayos
PS transparente o PP traslúcido, con o sin tapón.
  • Con o sin tapón, aséptico o estéril (10 kGray)
  • Pueden soportar la centrifugación a 3.000×g, a menos que se especifique lo contrario
  • Adecuados para la mayoría de sistemas de análisis automatizados.
Ideal para toma de muestras, transporte y centrifugación. Amplia variedad de diámetros y tamaños que cubren todas las necesidades analíticas.