Tubos de ensayo
Proveedor: KARTELL
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 142 EUR
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Tubos de ensayo
Tubos Tubos de ensayos
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS: buena resistencia térmica. PP: muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • PS: buena resistencia química PP: muy buena resistencia química
  • Sólidos y económicos
Universal tubes for a wide range of applications.