Tubos desechables, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
341661 342919 343141 343923 345608 355581
734-0493EA 327 EUR
734-0493 391-8396 391-8228 391-8398 391-8229 525-0060
Tubos desechables, Nunc™
Tubos Tubos de ensayos
De PS, transparente.
  • Graduación marcada
  • Buena resistencia térmica
  • Buena resistencia química
Los tubos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones.