Tapones de rosca para tubos de cultivo, Corning®
Proveedor: Corning
9999-132 9999-152 9999-24 9999-381M
212-0442EA 100.28 EUR
212-0442 212-0443 212-0444 CORN9999-381M
Tapones de rosca para tubos de cultivo, Corning®
Tapas Tapones para tubos de ensayo
Estas tapas reutilizables Corning® están fabricadas con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en el autoclave.
Para tubos de ensayo, cultivo y centrífuga con rosca.