Tubos de ensayo con boca esmerilada estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05700107 05700114 05700130 05700110 05700126 05700134 05700138 05700142
212-1622EA 5.2 EUR
212-1622 212-1624 212-1626 212-0650 212-0651 212-0652 212-0653 212-0654
Tubos de ensayo con boca esmerilada estándar
Tubos Tubos de ensayos
DURAN® borosilicate glass.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Con tapón esmerilado estándar o de HDPE, sin graduar.