Tubos de ensayo con tapón NS
Proveedor: Brand
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 25.4 EUR
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Tubos de ensayo con tapón NS
Tubos Tubos de ensayos
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Junta esmerilada estándar y tapón de PP. Graduaciones y etiquetado de color blanco fáciles de leer.