Tapones, BACTI-CAPS para tubos de reactivos y cultivos
Proveedor: MHP Industries
BC/13/BK BC/13/W BC/13/R BC/13/Y BC/13/BU BC/13/G BC/16/BK BC/16/W BC/16/R BC/16/Y BC/16/BU BC/16/G BC/19/W BC/19/R BC/19/Y BC/19/BU BC/19/G BC/25/BK BC/25/W BC/25/R BC/25/B BC/25/G BC/38NATURAL BC/19/BK
217-0029EA 81.3 EUR
217-0029 217-0033 217-0032 217-0034 217-0030 217-0031 217-0035 217-0039 217-0038 217-0040 217-0036 217-0037 217-0046 217-0045 217-0047 217-0043 217-0044 217-0049 217-0053 217-0052 217-0050 217-0051 217-0055 217-0042
Tapones, BACTI-CAPS para tubos de reactivos y cultivos
Tapas Tapones para tubos de ensayo
PP, en color.
  • Sellan los tubos por completo, sin impedir el intercambio de gases controlados
  • Muy buena resistencia química, autoclavable
  • Codificación de color disponible para los tubos de diferentes tamaños
For smooth-edged glass or plastic reagent and culture tubes.
Idóneo para el cultivo de células. Es la alternativa a los tapones de algodón convencional y de celulosa.