Tubos de secado con junta esmerilada estándar , acodado
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05337001 05337002 05337003 05337004
201-5311EA 20 EUR
201-5311 201-1166 201-1167 201-5312
Tubos de secado con junta esmerilada estándar , acodado
Tubos Tubos de secado
Vidrio de borosilicato 3.3 DURAN® transparente. Acodado a 75° con cono esmerilado.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Para uso con desecantes, como el cloruro cálcico.