Tubos de entrada de gases, para cortar o estirar en capilar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05083001 05083002 05083003 05083004
201-2621EA 18 EUR
201-2621 201-1069 201-1070 201-2622
Tubos de entrada de gases, para cortar o estirar en capilar
Tubos Tubos con entrada de gas
Duran® borosilicate 3.3 clear glass.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Inclined at an angle of 90° with fused cone joint for cutting or drawing off capillaries to a required length.
Longitud total: 250 mm