Pump tubing, Tygon® Chemical
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AD300007 AD300012 AD300017 AD300027 AD300038
228-0691EA 345 EUR
228-0691 228-0692 228-0693 228-0694 228-0695
Pump tubing, Tygon® Chemical
Tuberías Tubo de transferencia
Tubo Tygon®, color crema.
  • Excelente resistencia a ácidos, bases, sales, cetonas y alcoholes
  • Sin absorción de líquidos
  • Extremadamente flexible y duradero
El tubo químico Tygon® es una coextrusión desarrollada para proporcionar una combinación de resistencia química y durabilidad en bombas peristálticas. El núcleo interior ultrasuave no contiene plastificantes y resiste la absorción / adsorción de líquidos acuosos. Ideal para aplicaciones que involucran medios sensibles. El tubo se puede esterilizar en autoclave hasta cinco veces sin afectar su vida útil.
Resistencia a la temperatura: –60 a +74 °C.
Dureza (dureza Shore A): 61.
Densidad: 0,98.
Certificaciones: Cumple con los requisitos de la FDA 21 CFR, 177.1520 y es adecuado para el contacto con alimentos.
Información de suministro: Se suministra en rollos de 15 m de largo en una bolsa de plástico.