Tubería de silicona, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
8060-0020 8060-0030 8060-0040 8060-0050 8060-0060 8060-0070 8060-0080 8060-0100 8060-0120 8060-0130 8060-0190 8060-0260 8060-0310 8060-0140 8060-0200
228-0671EA 158 EUR
228-0671 228-0672 228-0673 228-0674 228-0675 228-0676 228-0677 228-0678 228-0679 228-0680 228-0682 228-0684 228-0685 228-1243 228-1244
Tubería de silicona, Nalgene®
Tuberías Tubo de transferencia
Silicona, translúcidos, tratados con platino.
  • Sin adhesión de células, sangre, proteínas o sustancias de los alimentos; sin efectos sobre el sabor o el olor
  • Cumple con los requisitos de las normas USDA, USP Clase VI y 3A
  • No tóxico, apirógeno y no hemolítico
  • Insípido, inodoro
  • Esterilizable en autoclave; también se puede esterilizar mediante radiación gamma, EtO y procedimientos químicos
Tubos resistentes y de alta pureza adecuados para un gran número de aplicaciones de transferencia de líquidos. Especialmente indicados para uso en laboratorio, en producción farmacéutica o biotecnológica, en industria alimenticia y de bebidas. Sin aditivos de ftalato que puedan difundir hacia el líquido. Fabricados bajo los controles más estrictos, con muy bajas tolerancias. No indicados para aplicaciones invasivas.
Resistencia térmica: −62 a +232 °C
Dureza (durómetro Shore A): 50
Densidad: 1,15
Los tubos translúcidos de alta pureza no contienen plastificantes de ftalatos ni peróxidos que puedan filtrarse en el fluido transportado.