Tubo de laboratorio, Versilon ™ SE 200
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AJD00002 AJD00007 AJD00017 AJD00028
VERNAJD00002EA 183 EUR
VERNAJD00002 VERNAJD00007 VERNAJD00017 VERNAJD00028
Tubo de laboratorio, Versilon ™ SE 200
Tuberías Tubo de transferencia
Tubo Versilon™, transparente como el cristal.
  • Mayor flexibilidad que los tubos de fluoropolímero rígidos típicos
  • Químicamente resistente e inerte
  • Ruta de fluido no contaminante
Comprende dos partes: Núcleo de tubo FEP y funda de tubo Tygon. Esto combina la flexibilidad y la claridad del tubo Tygon R 3603 con la resistencia química de los fluoropolímeros (FEP). El núcleo del tubo es inerte, es decir, los líquidos no se pueden extraer ni contaminar. No hay olor o sabor residual por el contacto entre el tubo y la sustancia que fluye a través de él. Por lo tanto, ideal para alimentos y bebidas.
Resistente a temperaturas de −40 a +77 ° C.
Dureza (durómetro shore A): 67
Densidad: 1,45
Certificaciones: Cumple con los requisitos de la FDA para alimentos y los criterios de clase IV de USP para biocompatibilidad.