Tubo de bomba, Tygon® S3 ™ E-LFL
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AVX42003 AVX42007 AVX42012 AVX42022 AVX42017 AVX42019 AVX42029 AVX42038 AVX06057 070602-08-ND 070602-09-ND 070602-10-ND 070602-13-ND 070602-18-ND 070603-05-ND 070603-12-ND
228-1258EA 323 EUR
228-1258 228-1259 228-1260 228-1262 228-1261 228-1321 228-1322 228-1323 228-1319 228-1329 228-1330 228-1331 228-1334 228-1339 228-1343 228-1350
Tubo de bomba, Tygon® S3 ™ E-LFL
Tuberías Tubo de transferencia
Tubos sin DEHP y sin ftalatos.
  • Más de 1000 horas de vida útil de los tubos de la bomba a 0 psi; más de 600 horas de vida útil de los tubos de la bomba a 10 psi
  • Espalación de partículas extremadamente baja
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Amplia resistencia química
  • Cumple con los criterios de la USP Clase VI, ISO 10993 y FDA: apto para aplicaciones farmacéuticas, médicas y alimentarias
La vida flexible más larga de cualquier tubo Tygon® transparente. Las propiedades de envejecimiento y resistencia química amplia permiten a los usuarios utilizar el tubo para transferir productos químicos, agentes de limpieza y bactericidas sin peligro de corrosión (como con los metales) u oxidación (como con el caucho). El tubo Tygon® S3 ™ E-LFL está formulado específicamente para su uso en aplicaciones de bombas peristálticas.
Resistente a temperaturas de −55 a +74 °C.
Dureza (dureza Shore A): 56.
Densidad: 1,17.
Longitud 381 mm, distancia entre topes 152 mm.