VWR®, Tuberías de silicona
Proveedor: VWR Collection
228-0712EA 153 EUR
228-0712 228-0718 228-0720 228-0721 228-0722 228-0728 228-0731 228-0701 228-0704 228-0707 228-0709 228-1517 228-1518 228-1519 228-1520 228-1521 228-1522 228-1523 228-1524 228-1525 228-1526 228-1527 228-0714 228-0726 228-1528 228-4400 228-1450 228-1451 228-1452 228-1453 228-1454 228-1455 228-1456 228-1457 228-1458 228-1459 228-1460 228-1461 228-1462 228-1463
VWR®, Tuberías de silicona
Tuberías Tubo de transferencia
Silicona, translúcida, tratado de peróxido.
  • Excelentes propiedades físicas como maleabilidad, elasticidad y flexibilidad
  • Indicado para su uso con alimentos conforme a la FDA
  • Producción según las prácticas correctas de fabricación (GMP), ISO 13485, certificado suministrado con cada lote
Para aplicaciones en laboratorio y médicas, farmacias, biotecnología, fermentación y producción farmacéutica. Biológicamente neutro (USP clase VI). Conforme a Eur. pH (2ª ed.).
Resistencia térmica: −50 a +200 °C (hasta 250 °C por cortos períodos de tiempo)