Tubos de precisión, Versilon™ C-210-A
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AEM02044 AEM02046 AEM02053 AEM02062 AEM02002 AEM02006 AEM02007 AEM02011 AEM02012 AEM02013 AEM02016 AEM02017 AEM02018 AEM02019 AEM02022 AEM02027 AEM02028 AEM02029 AEM02034 AEM02037 AEM02038
VERNAEM02044EA 679 EUR
VERNAEM02044 VERNAEM02046 VERNAEM02053 VERNAEM02062 VERNAEM02002 VERNAEM02006 VERNAEM02007 VERNAEM02011 VERNAEM02012 VERNAEM02013 VERNAEM02016 VERNAEM02017 VERNAEM02018 VERNAEM02019 VERNAEM02022 VERNAEM02027 VERNAEM02028 VERNAEM02029 VERNAEM02034 VERNAEM02037 VERNAEM02038
Tubos de precisión, Versilon™ C-210-A
Tuberías Tubo de transferencia
Poliuretano, formulación C-210-A, translúcido.
  • Tolerancia dimensional constantemente ajustada
  • Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro.
  • Excelente resistencia a aceites, grasas y combustibles.
  • Mantiene la flexibilidad en entornos bajo cero
  • Alta resistencia al desgarro
Gracias a un proceso de fabricación muy controlado, estos tubos tienen reducidas tolerancias de dimensiones. Debido a estas reducidas tolerancias y a la gran elasticidad, se pueden conectar fácilmente a grifos.
Resisten temperaturas de −73 a +93 °C
Dureza (durómetro shore A): 82
Densidad: 1,20
Certificaciones: Cumple con los criterios FDA 21 CFR, 177.1680 y 177.2600 para alimentos y bebidas.