Tubing, Tygon® XL-60
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 199 EUR
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Tuberías Tubo de transferencia
Elastómero termoplástico, translúcido.
  • Excelente resistencia química a muchos líquidos, ácidos y bases
  • Resistente al ozono, a la luz solar y a las inclemencias del tiempo
  • Extremadamente flexibles y duraderos
Desarrollados especialmente para su uso en bombas peristálticas, ofrecen una vida útil de más de 500 horas cuando se utilizan en estas bombas. Sustitutos perfectos de los tubos de PVC y silicona cuando es necesaria una vida útil más prolongada. Los materiales sólo contienen pequeñas cantidades de sustancias extraíbles, lo cual reduce el riesgo de contaminación durante el trasvase de líquidos.
Resistencia a la temperatura: −40 to +120 °C
Dureza (durómetro Shore A): 60
Densidad: 0,90
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1210, NSF 51, Reglamento de la UE 10/2011
Información de suministro: Se suministran en rollos de hasta 15 m de largo dentro de una bolsa de plástico