Tubo, sanitario, Tygon® 3350
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 77.9 EUR
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Tubo, sanitario, Tygon® 3350
Tuberías Tubo de transferencia
Silicona curada con platino, transparente.
  • Biocompatible, ideal para aplicaciones sensibles, puede usarse para alimentos
  • Resistente al ozono y a los rayos UV, esterilizable en autoclave
Tubo Tygon hecho con silicona curada al platino con una superficie extra suave. Es muy elástico y presenta una buena fuerza de recuperación para el trasvase constante de líquido, incluso cuando el bombeo es intermitente.
Resistencia a temperatura: −80... +204 °C
Dureza (durómetro Shore A): 50
Densidad: 1,14
Certificaciones: Certificado de aprobación de la FDA; cumple con USP clase VI.