Tubo de laboratorio y bomba, Tygon® F-4040-A
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
070533-08 070533-14 070533-15 070533-17 070533-18 070543-16 070543-08
224-2338EA 130 EUR
224-2338 224-2349 224-2350 224-2352 224-2353 224-2321 224-2308
Tubo de laboratorio y bomba, Tygon® F-4040-A
Tuberías Tubo de transferencia
Tubo Tygon®, amarillo, translúcido.
  • Resistente al desgarro, no se hincha ni se vuelve quebradizo
  • Resistente al ozono y a los rayos UV
  • Compatible con la mayoría de los productos derivados del petróleo
Tubo resistente al petróleo y a los lubricantes, ideal para el transporte de combustibles, queroseno, aceite de calefacción, fluidos de corte y refrigerantes a base de glicol. No se hincha ni se endurece incluso cuando se utilizan líquidos a base de hidrocarburos, lo que minimiza el riesgo de defectos como grietas o fugas. Gracias al bajo nivel de extracción, el tubo también protege los fluidos de la contaminación. Longitud 381 mm. Distancia entre topes: 140 mm (2 topes) y 170 mm (3 topes).
Resistencia a la temperatura: -35 to +74 °C
Dureza (durómetro Shore A): 57
Densidad: 1,26