Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 189 EUR
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Tuberías Tubo de transferencia
Fluoroelastómero, negro.
  • Excelente resistencia a productos químicos corrosivos, aceites, combustibles y disolventes
  • Resistente al ozono, a la luz solar y a las inclemencias del tiempo
  • Duraderos y resistentes a los desgarros
Debido a sus propiedades físicas y químicas, este tubo es la solución ideal para aplicaciones que suponen condiciones ambientales extremas, como conductos para agentes de limpieza en seco o sistemas de recuperación de disolventes. Ofrece protección para los líquidos sensibles a la luz y sigue siendo resistente al desgarro y duradero incluso cuando se expone al sol, al ozono y a los efectos del clima.
Su gran flexibilidad y elasticidad son perfectas para las bombas de succión en las que se utilizan sustancias altamente corrosivas.
Resistencia a la temperatura: −51 to +204 °C
Dureza (durómetro Shore A): 60
Densidad: 1,90