Tubos con espiral interno y brida pequeña
Proveedor: VACUUBRAND
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 126 EUR
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Tubos con espiral interno y brida pequeña
Tuberías Tuberías de vacío/presión
PVC.
  • Gran resistencia química
  • Montaje y desmontaje fácil y sencillo
  • Junto con anillos de centrado y abrazaderas (opcionales) proporcionan una conexión hermética y segura
Con espiral de protección de acero inoxidable y abrazaderas pequeñas de aluminio en ambos lados.