Tubos de acero inoxidable
Proveedor: VACUUBRAND
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 104 EUR
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Tubos de acero inoxidable
Tuberías Tuberías de vacío/presión
Acero inoxidable.
  • Adecuados para uso como unión flexible en entornos con fugas de gas y en condiciones de extrema limpieza
  • Sencillo montaje o desmontaje
  • Unión segura y hermética utilizando anillos de centrado y abrazaderas (opcionales)
Inoxidable con bridas pequeñas soldadas por las dos partes. Tubos de metal con alta flexibilidad.