Tubos
Proveedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-626-00-M3 JR-T-625-05-M3 JR-T-625-10-M3 JR-T-625-20-M3 JR-T-625-40-M3 JR-T-625-30-M3
554-1518EA 45.4 EUR
554-1518 554-1094 554-1095 554-1096 554-1517 554-0788
Tubos
Tuberías Chromatography Tubing
SS316 soldado en gas inerte.
  • Superficie interna lisa
  • Exterior recocido blando para facilitar las conexiones de casquillos
Varios tamaños para aplicaciones de HPLC y GC. Los tubos pueden resistir una potencia de presión de un mínimo de 315 bares (4600 psi).