HPLC Capilares
Proveedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-080-M3 JR-T-082-M3
554-1021EA 53.4 EUR
554-1021 554-1138
HPLC Capilares
Tuberías Chromatography Tubing
Tefzel.
Los tubos Tefzel presentan una presión de rotura.
* Se recomienda una presión de trabajo continua máxima