Juntas con pinza, HelixMark®
Proveedor: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 352 EUR
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Juntas con pinza, HelixMark®
Juntas Juntas
De silicona, curadas con platino.
  • Elaboradas conforme a GMP en una planta de producción aprobada por FDA para la elaboración de productos biomédicos
  • Esterilizables en autoclave, o por medio de óxido de etileno o radiación gamma, dentro de los rangos de exposición validados por el usuario
  • Cumple requisitos de Clase VI de USP. Cada caja incluye certificado y trazabilidad de lote
Juntas de sujeción de calidad biomédica y farmaceútica sin partes rebajadas ni inflexiones . No contienen sustancias contaminadas o lixiviables.
ISO 13485
Certificaciones: ISO 13485