Bocas esmeriladas esféricas
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
01201305 01201909 01202915 01203520 01204125 01211305 01211909 01212915 01213520 01214125
201-4212EA 9.2 EUR
201-4212 201-4213 201-4214 201-4215 201-0127 201-4222 201-4223 201-4224 201-0128 201-0129
Bocas esmeriladas esféricas
Adaptadores Adaptadores con juntas de rótula
DURAN®, vidrio borosilicato, transparente.
  • Excelente hermeticidad
  • Necesita una cantidad mínima de grasa
  • Ideal para utilizar como conector flexible
Rótulas esmeriladas macho o hembra. Muy buena resistencia química. Resistentes a altas termperaturas. Dilatación térmica mínima, lo que garantiza una alta resistencia a variaciones bruscas de temperatura.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Certificaciones: DIN 12244 (201-4215 y 201-0128 como añadidura a DIN), ISO 641.