Válvulas de retención
Proveedor: KARTELL
418 419
229-3330EA 27.5 EUR
229-3330 229-3331
Válvulas de retención
Válvulas Válvulas de retención
PP, transparente. Evita el descenso de presión y el reflujo. Presión de trabajo máxima de 2 bar y mínima de 0,07 bar a temperatura ambiente (20 °C).
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Con extremos cónicos para una ajuste seguro de los tubos