Viales de cuello encapsulable de 8 mm sin tapones, Chromacol™
Proveedor: CHROMACOL
1-CRVA 1.2-CWV 08-CV 07-CPV 06-CTVA 01-CVG
548-1180EA 300 EUR
548-1180 548-1128 548-1122 548-1117 548-1112 548-1101
Viales de cuello encapsulable de 8 mm sin tapones, Chromacol™
Viales
* Especialmente aptos para micromuestras. Debe utilizarse con S-10 (muelle de soporte de acero de 10 mm).