VWR® ND11, Viales de cuello encapsulable
Proveedor: VWR Collection
11090356
548-3003EA 13.4 EUR
548-3003 548-0906 548-2126
VWR® ND11, Viales de cuello encapsulable
Viales
Estos viales se utilizan preferentemente en equipos de los siguientes fabricantes: Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, etc.
  • Viales estándar para GC y HPLC
  • También hay viales con etiqueta de código de barras y viales preencapsulados
  • Viales de microlitros para preparación de muestras (reacciones, concentraciones) o como alternativa a los microviales cónicos o viales de cuello encapsulado con insertos
Los viales TopSert son una alternativa a los viales de vidrio conMore Product Information