VWR® ND20, Viales encapsulables con cámara libre
Proveedor: VWR Collection
548-0090EA 440 EUR
548-0090 548-0091 548-2085 548-0609A
VWR® ND20, Viales encapsulables con cámara libre
Viales
Viales de vidrio transparente y ámbar con fondo redondeado o plano y volúmenes de 5 a 20 ml, cierres y herramientas. Un vial de fondo redondeado es más fuerte y resistente a la alta presión durante el proceso de calentamiento. Los viales de fondo plano resultan más apropiados para determinados instrumentos.
  • Tapones de seguridad con válvula de liberación de presión, disponibilidad de amplia gama de membranas diferentes
  • Tapones magnéticos y bimetálicos magnéticos para los inyectores automáticos CTC Combi PAL y Shimadzu AOC5000
  • Tapones con membrana Pharma-Fix