Tubos criogénicos, Nunc™ CryoTubes™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
363401 363452 366656 368632 375418 377267 351934 337516 347597 347627 347643 366524 375353 377224 379146 379189 367997 363452_CZ
479-6837EA 206 EUR
479-6837 479-6839 479-6840 479-6841 479-6847 479-6843 479-6852 479-6848 479-6849 479-6850 479-6836 479-6838 479-6846 479-6842 479-6845 479-6844 479-1159 479-3202
Tubos criogénicos, Nunc™ CryoTubes™
Viales
Tubos de PP con tapón de rosca de PP (viales con rosca interior) o tapón de rosca de PE (viales con rosca exterior) y zona de escritura blanca, estériles. Desarrollado para el almacenamiento de cultivos celulares, bacterias y otras muestras, a temperaturas extremadamente bajas. Puede utilizarse en congeladores, con nitrógeno gaseoso o líquido*.
No tóxico, apirógeno.
Conforme a IATA.
*Advertencia: No utilice CryoTubes™ en la fase líquida del nitrógeno líquido, a menos que estén correctamente sellados en los tubos Nunc CryoFlex™. El uso incorrecto puede causar que quede atrapado nitrógeno líquido dentro del vial, creándose presión y ocasionando una posible explosión o una liberación con riesgo biológico.
* sin superficie de escritura
** base del tubo estable
*** con pie estrellado