VWR®, Criotubos
Proveedor: VWR Collection
479-1218EA 692 EUR
479-1218 479-1238 479-1251 479-1774
VWR®, Criotubos
Viales
Diseñados para el almacenamiento de materiales biológicos, células humanas y animales, a temperaturas hasta –196 °C (deben usarse únicamente en la fase gaseosa del nitrógeno líquido).
  • Graduaciones y zona de marcado en blanco
  • Esterilizado por radiación gamma
  • Compatible con la mayoría de sistemas de almacenamiento
Los cierres y tubos están hechos de PP y ambos tienen el mismo coeficiente de expansión, lo que mejora aún más las propiedades a prueba de fugas de estos viales a distintas temperaturas. Los viales de fondo redondo se pueden centrifugar hasta 17000 × g.
Tenga en cuenta que el modelo 479-1237 tiene un tapón de rosca de PP y no hay insertos de tapón disponibles para este modelo.
Certificaciones: Certificado de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos y ADN.
Envase: Envasado en bolsas exclusivas a prueba de manipulaciones, resellables y con cierre de seguridad de 100.