Tubos criogénicos
Proveedor: Brand
114830 114831 114832 114833 114834 114835 114840 114841 114842 114843 114844 114845
479-1201EA 409 EUR
479-1201 479-1202 479-1203 479-1204 479-1205 479-1206 479-1211 479-1212 479-1213 479-1214 479-1215 479-1216
Tubos criogénicos
Viales
PP, graduado. Diseñado para el almacenamiento de material biológico, como microorganismos, células humanas y animales, etc. en la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
  • Gran área de marcado esmerilada e insertos de tapa de colores para una fácil identificación de las muestras
  • Estabilidad de temperatura hasta −196 °C y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285
  • Esterilidad por rayos gamma (SAL 10⁻⁶)
  • Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas
  • Los tubos sin soportes de anillo se pueden centrifugar a una RCF de hasta 14000×g
Con soporte autónomo
* con fondo redondo