Varillas para Cryotubes, CryoCane™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5015-0001 5015-0002 DS5020-0000
479-3261EA 16 EUR
479-3261 479-3262 479-3270
Varillas para Cryotubes, CryoCane™, Nalgene®
Pajuelas criogénicas
Aluminio. Pueden marcarse con etiquetas, por código de color.