Kit de rotulación criogénica, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6313-0010 6313-0020
479-3292EA 18.1 EUR
479-3292 479-0074
Kit de rotulación criogénica, Nalgene®
Bolígrafos Rotuladores criogénicos
Para el marcado permanente de cartón, etiquetas de tela y plástico.
  • La tinta no se desvanece a temperaturas ultrabajas
  • Punta extrafina
El juego consta de 1 marcador rojo, 1 verde, 1 azul y 1 negro.