VWR®, Tapones de color para inserción para criotubos
Proveedor: VWR Collection
479-0807EA 25 EUR
479-0807 479-0811 479-0813
VWR®, Tapones de color para inserción para criotubos
Insertos de tapa
PP inserts fit precisely into the cap of the cryogenic vial for colour identification.
* Set: surtido de colores blanco, azul, rojo, verde y amarillo (100 de cada color).