Frascos con cuello estrecho, con estrías roscadas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 602 EUR
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Frascos con cuello estrecho, con estrías roscadas, Nalgene®
Viales
These vials are ideal for diagnostic and biological sera, pharmaceuticals for veterinary and ophthalmologic usage as well as many other applications. They are made from clear or coloured brown PETG.
  • Transparentes o color topacio, estériles o no estériles
  • Hay disponible una gran variedad de tapones de rosca como accesorios
  • Fabricados y envasados en salas equipadas con filtros HEPA
Closures for vials: HDPE de color. Para un cierre seguro y hermético de las botellas de cuello estrecho. Disponibles esterilizados o sin esterilizar. Los tapones sin esterilizar se presentan en envases sueltos, mientras que los tapones esterilizados están dispuestos en envases sueltos dentro de una caja con un accesorio de tres secciones.
For safe and tight closure of narrow-neck vials.