Microtubos con rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 145 EUR
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Microtubos con rosca, Nalgene®
Viales
PPCO, translúcidos con bajo contenido de metales. Botellas desechables, excelentes como envases para envío por transporte aéreo. Ideal también para almacenar y transportar reactivos PCR, productos de diagnóstico y farmacéuticos, así como muchas otras aplicaciones. Las tolerancias de fabricación también permiten su uso con líneas de llenado automáticas. No citotóxico y apirógeno.
  • Se pueden centrifugar hasta a 13000×g a temperatura ambiente
  • Una amplia gama de diferentes tapones a rosca (por ejemplo 215-1630) se encuentran disponibles de manera opcional
  • Disponibles en versión estéril o no estéril, transparente o ámbar
* se ajusta a la mayoría de los equipos de diagnóstico y biotecnología.
** e-beam irradiation.
Certificaciones: Cumplen los requisitos de USP Clase VI y FDA CFR 21.177.1520. Las botellas ámbar cumplen los requisitos de USP XXIV en lo que respecta a la transmisión de la luz.