Viales para centelleo
Proveedor: KARTELL
933 934
216-4308EA 199 EUR
216-4308 216-4309
Viales para centelleo
Viales
Compatibles con todos los contadores de centelleo. Tapón de rosca especial que garantiza un cierre a prueba de derrames. De HDPE, translúcida.