Frascos con reborde, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342030-0003 342030-0005 342030-0010 342030-0020
215-1493EA 2020 EUR
215-1493 215-1494 215-1495 215-1496
Frascos con reborde, Nalgene®
Viales
Ideal para el envasado, el almacenamiento y el envío de muestras de suero para diagnóstico, suero biológico, medicamentos de uso veterinario y medicamentos oftalmológicos. Fabricados y envasados en instalaciones equipadas con filtros HEPA. PETG, transparente.
  • Esterilizados: SAL (Sterility Assurance Level) 10 6. Cumplen con normas USP clase VI y USP 661
  • Con tapones de goma y cierre, adecuado para el transporte aéreo (los tapones de goma y las cápsulas se deben pedir por separado)
  • Controlados para garantizar la ausencia de derrames
Información paraMore Product Information