Frascos para pastillas, cuello estrecho, con tapón a presión, marrón o Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Eutech DO 700
Proveedor: DWK Life Sciences
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 617 EUR
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Frascos para pastillas, cuello estrecho, con tapón a presión, marrón o Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Eutech DO 700
Viales
Los frascos de suero son perfectos para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo, la liofilización y los contenedores de fármacos para vacunas/inyectables. Estos frascos moldeados cuentan con una excelente tolerancia química y resistencia en las paredes, esenciales para aplicaciones de almacenamiento. Se fabrican con 400 vidrios moldeados de borosilicato Wheaton que cumplen los requisitos Tipo I de USP. Se envasan en módulos fraccionados en envolturas por compresión, excepto las de tamaño de 2 ml que no están fraccionadas.
  • Compatibles con la mayoría de aplicaciones de liofilización
  • Vidrio de borosilicato conforme a los requisitos Tipo I de USP
  • Los módulos fraccionados en doble envoltura reducen las roturas