Ubbelohde viscometers with constant
Proveedor: SI Analytics
285400172 285400201 285400189 285400226 285400234 285400242 285400259 285400267 285400218 285400275
616-3335EA 526 EUR
616-3335 616-3338 616-3336 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3339 616-3345
Ubbelohde viscometers with constant
Viscosímetros Viscosímetros capilares
Calibrado con medición automática, viscómetros con caída de bola para la determinación de la viscosidad absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de flujo newtoniano.
Tiempo de flujo mínimo de tiempo es de 200 segundos.
Certificaciones: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).