Viscosímetro Ubbelohde, sin calibrar
Proveedor: SI Analytics
285400304 285400329 285400337 285400312 285400345 285400353 285400361 285400378 285400386
616-3347EA 321 EUR
616-3347 616-3349 616-3350 616-3348 616-3351 616-3352 616-3353 616-3354 616-3355
Viscosímetro Ubbelohde, sin calibrar
Viscosímetros Viscosímetros capilares
Viscómetros con caída de bola para la determinación de la viscosidad relativa de líquidos con comportamiento de flujo newtoniano.
Tiempo de flujo mínimo de tiempo es de 200 segundos.
Not calibrated to measure relative viscosity.
Certificaciones: DIN 51 562 Part 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL). Without calibration certificate.